Learn More
Óxido de calcio, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
33.02€ - 52.96€
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
Nombre IUPAC oxocalcio
SMILES [O--].[Ca++]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10697532
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196910010
1 kg Frasco de vidrio
33.02€
1 Kg
10542934
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
196910025
2.5 kg Frasco de plástico
52.96€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
Especificaciones
1305-78-8
56.08
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
14778
oxocalcio
CaO
MFCD00010911
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CHEBI:31344
[O--].[Ca++]
Especificaciones
2850.0°C
2570.0°C
Beige
95% min. (Complexometry)
CaO
15, 1688
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts), soluble in glycerol, insoluble in alcohol
[O--].[Ca++]
56.08
CHEBI:31344
96%
3.5% max.
Calcium oxide
1305-78-8
Polvo
CaO
MFCD00010911
calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
oxocalcio
14778
56.08
Extra puro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar guantes/ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-138-9
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2