Learn More
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7071775 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
20 Kg
5 Kg
paquete de 6
Puriss., cumple las especificaciones analíticas de la FCC, 96-100,5 % (sustancia sometida a ignición), polvo (fino)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-78-8
Fórmula molecular CaO
Peso molecular (g/mol) 56.08
Número MDL MFCD00010911
Clave InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
PubChem CID 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of FCC
Forma física Fine Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal CaO
Número UN 1910
Nombre IUPAC oxocalcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.08g/mol
Porcentaje de pureza 96 to 100.5% (ex ignited substance)
Grado puriss.
Densidad 3.3g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium oxide