Learn More
Fosfato de calcio, 96%, puro, mezcla de fosfatos de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4380024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-87-4
Fórmula molecular Ca3O8P2
Peso molecular (g/mol) 310.18
Clave InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
Nombre IUPAC tricalcio; difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate
Punto de fusión 1670.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Ca3(PO4)2
Índice Merck 15,1696
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18
Porcentaje de pureza 96%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcium phosphate