Learn More
Fosfato de calcio, dihidrato dibásico, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium phosphate, dibasic dihydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaHPO4·2H2O |
Información de solubilidad | Solubility in water: 0.2g/L (25°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.09 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Extra puro |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium phosphate, dibasic dihydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.