Learn More
Propionato de calcio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4075-81-4
Fórmula molecular C6H10CaO4
Peso molecular (g/mol) 186.22
Número MDL MFCD00167354
Clave InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nombre IUPAC calcio; propanoato
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium propionate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Pérdida por secado 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Envase Tambor de fibra
Fórmula lineal (CH3CH2COO)2Ca
Cantidad 25 kg
Índice Merck 15, 1700
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.22
Porcentaje de pureza 98+%
Materia insoluble 0.3% max. (in water)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcium propionate