Learn More
Silicato de calcio, polvo blanco, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4781839
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
100 g
2 Kg
500 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Para uso como cerámica, extensor de pintura, en cromatografía
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-39-0
Fórmula molecular CaO3Si
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00015979
Clave InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
Nombre IUPAC calcio;dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Calcium silicate
Punto de fusión 1540°C
Color Blanco
Forma física Típicamente polvo de < 20 micrómetros
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Grado Reactivo
Densidad 2.905
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.