Learn More
Estearato de calcio, 6,4 a 7,4 % (Ca), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13595040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-23-0
Fórmula molecular C36H70CaO4
Peso molecular (g/mol) 607.02
Número MDL MFCD00036390
Clave InChI CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
PubChem CID 15324
Nombre IUPAC calcio; octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium stearate
Punto de fusión 145°C to 160°C
Nombre de nota 6.4 to 7.4% (Ca)
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15,1705
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.02
Porcentaje de pureza 6.4 to 7.4% (Ca)
Envase Tambor de plástico
Nombre del producto
  • Calcium stearate