Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 7 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.17g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |