Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11453663 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL 149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de calcio, dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo