Learn More
Sulfato de calcio hemihidrato, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium sulfate hemihydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (On dry substance) (Complexometry) |
Información de solubilidad | Solubility in water: 0.8g/L (20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.15 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Grado | Pure |
Identificación | Confirmed |