Learn More
Sulfato de calcio hemihidrato, +97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
CAS: 10034-76-1 | 0·5 H2O | 145.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-76-1
Fórmula molecular 0·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 145.15
Número MDL MFCD00149624
Clave InChI ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
Nombre IUPAC dicalcio; disulfato; hidrato
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium sulfate hemihydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (On dry substance) (Complexometry)
Información de solubilidad Solubility in water: 0.8g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Pure
Identificación Confirmed
Pérdida por ignición 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs)
Envase Frasco de plástico