Learn More
Sulfato de calcio, técnico, anhidro, polvo, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10161610 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Sulfato de calcio, técnico, anhidro, polvo, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 1450°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo