Learn More
Sulfuro de calcio, 99 % (base metálica sin Mg), Mg < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20548-54-3 | CaS | 72.14 g/mol
254.00€ - 955.00€
CAS | 20548-54-3 |
---|---|
Fórmula molecular | CaS |
Peso molecular (g/mol) | 72.14 |
Número MDL | MFCD00015990 |
Clave InChI | AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 30182 |
Nombre IUPAC | sulfaniledenocalcio |
SMILES | [S--].[Ca++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11335867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043646.14 |
25 g |
254.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11345867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043646.22 |
100 g |
955.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Calcium sulfide is used in phosphors, lubricant additives and luminous paints. It reacts with elemental sulfur to give a lime-sulfur. Further, it is used in ore dressing and flotation agent. In addition to this, it is used as a depilatory in the tanning industry and in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
20548-54-3 | |
72.14 | |
AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfaniledenocalcio |
CaS | |
MFCD00015990 | |
30182 | |
[S--].[Ca++] |
Especificaciones
Calcium sulfide | |
20548-54-3 | |
Polvo de malla -100 | |
CaS | |
UN3134 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[S--].[Ca++] | |
72.14 | |
72.14 | |
Stench | |
2.5 g/mL |
(decomposition) | |
Blanco | |
(Base metálica sin Mg), Mg < 1 % | |
MFCD00015990 | |
14,1707 | |
AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfaniledenocalcio | |
30182 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H261-H315-H319-H335
En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335-H500.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-873-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno