Learn More
Trifluorometanosulfonato de calcio, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050973
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
CAS: 55120-75-7 | C2CaF6O6S2 | 338.204 g/mol
Calcium trifluoromethanesulfonate is used for aminolysis of epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55120-75-7
Fórmula molecular C2CaF6O6S2
Peso molecular (g/mol) 338.204
Número MDL MFCD00143911
Clave InChI PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
PubChem CID 2734307
Nombre IUPAC calcio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Fórmula lineal Ca(OSO2CF3)2
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.21
Porcentaje de pureza ≤99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium trifluoromethanesulfonate