Learn More
Ácido calconcarboxílico, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calconcarboxylic Acid |
Punto de fusión | 300°C |
Nombre de nota | For complexometry |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 727492 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.41g/mol |
Envase | Glass Bottle |
Color | Violet |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Polvo |