Learn More
Soluciones tampón de calibración, Hanna Instruments™
Solución de tampón de calibración de primera calidad con valores notificados que son exactos en ± 0.01 de pH a 25 °C.
Marca: Hanna Instruments HI7009M
Cantidad | 230 ml |
---|---|
pH | pH 9.18 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solución tampón de calibración de pH 10,01 de calidad superior
- 25 sobres que contienen 20 ml de tampón
- Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
- Precisión de +/– 0,01 de pH a 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada sobre
- Utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de clase A
- En un ambiente de temperatura controlada con termómetros certificados
- Los valores notificados son precisos a +/– 0,01 de pH @ 25 °C y son trazables a los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST
- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
- Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Especificaciones
Incolora | |
Líquido | |
Tampón | |
Inodoro |
pH 9.18 | |
230 ml | |
Solución tampón acuoso |