Learn More
BINDER™ Certificado de calibración, temperatura
Certificado de calibración de temperatura
Marca:  BINDER™ 8012-1588
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15973002
  • 1510.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Medición a la temperatura especificada
  • Incluido el certificado
  • Varios puntos de medición
Especificaciones
Especificaciones
Cámaras BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
15 to 18 Measurement Points
Certificado de calibración, temperatura
Certificado de calibración, temperatura: certificado incluido de medición de temperatura, de 15 a 18 puntos de medición (a la temperatura especificada)
60 to 120 min.
Medición de la temperatura