Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagita, indicador de grado, pura
Código de producto. 10247263
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-14-6
Fórmula molecular C17H14N2O5S
Peso molecular (g/mol) 358.368
Número MDL MFCD00011656
Clave InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-hidroxi-5-metilfenil)hidrazinilideno]-3-oxonaftaleno-1-sulfónico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calmagite
Punto de fusión 300.0°C
Índice Merck 15, 1720
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.38
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 300 min. (610nm, in buffer)
Idoneidad suitable for determination of calcium and magnesium
Color Negro
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calmagite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.