Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagita, grado indicador
Código de producto. 11417024
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La calmagita se utiliza ampliamente en química analítica como indicador en la valoración del calcio o magnesio con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). También es útil en la determinación de magnesio en materiales biológicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-14-6
Fórmula molecular C17H14N2O5S
Peso molecular (g/mol) 358.368
Número MDL MFCD00011656
Clave InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6364506
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-hidroxi-5-metilfenil)hidrazinilideno]-3-oxonaftaleno-1-sulfónico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calmagite
Punto de fusión >330°C
Beilstein 708596
Índice Merck 14,1718
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.37
Grado Indicador
Cantidad 25 g