Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptotecina
Agente antitumoral citotóxico que inhibe la topoisomerasa I
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62523.06
Cantidad 5 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15474889
  • 686.00€ / 5 g
Descripción
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7689-03-4
(S)-(+)-camptotecina
Especificaciones
Amarillo
7689-03-4
348,35g/mol
260 °C
De 2 °C a 8 °C
Polvo
5 g
C20H16N2O4
(S)-(+)-camptotecina
Reactivo de apoptosis
Agente antitumoral citotóxico que inhibe la topoisomerasa I
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Camptothecin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (+)-Camptothecin
SDS Documentos