Learn More
behr Labor-Technik™ Recipiente con tapón roscado y aprobación UN, HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 l
30 l
Descripción
- Recipientes blancos de polietileno de alta densidad
- Certificado UN
- Tapón de rosca
- Aptos para productos peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
Capacidad (métrico) | 25 l |
Certificaciones/conformidad | Certificado UN |
Color del tapón | Negro |
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Color | Blanco |
Descripción | Recipiente de polietileno de 25 l, blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Para el transporte y el almacenamiento de mercancías peligrosas |
Incluye | Tapón de rosca |
Mostrar más |
Título del producto
behr Labor-Technik™ Recipiente con tapón roscado y aprobación UN, HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido