Learn More
Thermo Scientific™ Godets de prélèvement Capitol Vial
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site.
Marque: Thermo Scientific™ 10121
255.99 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site. Choisissez entre deux godets de prélèvement de type bécher différents.
Caractéristiques :
- Bec verseur pour un transfert facile de l’échantillon vers des récipients de plus petite taille
- Avec ou sans bandelettes indicatrices de température
Spécification
Godet de prélèvement d’échantillons | |
200 ml (3.5 oz) | |
Godet de prélèvement avec bec verseur ; 3,5 oz. (103,5 ml) | |
350/Carton |
Polypropylène | |
103,5 mL | |
Bec verseur |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.