Learn More
Thermo Scientific™ Godets de prélèvement Capitol Vial
GREENER_CHOICE
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site.
Marque:  Thermo Scientific™ 10126
218.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15638558
  • 229.00€ / 500 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site. Choisissez entre deux godets de prélèvement de type bécher différents.
Caractéristiques :
  • Bec verseur pour un transfert facile de l’échantillon vers des récipients de plus petite taille
  • Avec ou sans bandelettes indicatrices de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godet de prélèvement d’échantillons
200 ml (8 oz)
Godet de prélèvement avec barrette de température ; 8 oz (236 ml)
500/Carton
Polypropylène
236 mL
Bandelette de température
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.