Learn More
Erlab™ Superficies de trabajo de acero inoxidable Captair by Erlab™
Diseñados para laboratorios especializados en campos como biología, botánica, aeroespacial, electrónica, productos farmacéuticos y cosmética. Las superficies de trabajo de acero inoxidable Erlab™ Captair™ se utilizan con estaciones de trabajo para PCR Captair.
2141.20€ - 2952.10€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
13416583
Ver documentos
Erlab™
I0116050001
Campanas extractoras sin conductos CaptairFlow 391 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13436583
Ver documentos
Erlab™
I0118050001
Campanas extractoras sin conductos CaptairFlow 483 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
13426583
Ver documentos
Erlab™
I0120050001
Campanas extractoras sin conductos CaptairFlow 714 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia química y mecánica
  • Esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza
  • Bandeja para derrames integrada
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable