Learn More
Erlab™ Carro rodante Captair™ Mobicap™
Especificaciones
Altura (métrico) | 881 mm |
---|---|
Fondo (métrico) | 600 mm |
Tipo de producto | Carro rodante Mobicap™ |
Material | Aleación metálica |
Especificaciones
881 mm | |
600 mm | |
Carro rodante Mobicap™ | |
Aleación metálica |