Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 392
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa del filtro sin conductos
Amperaje 1,6 A
Fondo interior (imperial) 27,4 in
Fondo interior (métrico) 69,5 cm
Caudal 259 cfm
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Sensores para detectar la rotura del filtro por parte de disolventes, ácidos o formaldehído
  • Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
  • Control continuo de la velocidad frontal del aire
Programa de seguridad Erlab
  • Análisis y validación de aplicaciones, certificación de uso y recordatorios de cambios de filtro
  • Conéctese a eGuard™ para ver el estado, las notificaciones y las alertas en tiempo real
  • Función Smart-Light para iluminar la campana extractora
Flexibilidad
  • Columna de filtración configurable
  • No se necesita conducto
Entorno
  • No se liberan sustancias químicas peligrosas a la atmósfera
  • Bajo consumo de energía
Especificaciones
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos
27,4 in
259 cfm
104,0 cm
Filtro
De 19 a 53 W
100 cm
1,6 A
69,5 cm
40,94 in
50/60 Hz
90/264 V
37,99 in
96,5 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.