Learn More
Erlab™ Campana extractora sin conductos Captair™ Smart 392
Diseñada con filtración avanzada de carbono para minimizar la exposición química.
Especificaciones
Tipo de producto | Carcasa del filtro sin conductos |
---|---|
Fondo (imperial) | 24,37 in |
Fondo (métrico) | 61,89 cm |
Caudal | 259 cfm |
Hertz | 50/60 Hz |
Descripción
- Sensores para detectar la rotura del filtro por parte de disolventes, ácidos o formaldehído
- Filtro de seguridad en caso de saturación del filtro principal
- Control continuo de la velocidad frontal del aire
Programa de seguridad Erlab
- Análisis y validación de aplicaciones, certificación de uso y recordatorios de cambios de filtro
- Conéctese a eGuard™ para ver el estado, las notificaciones y las alertas en tiempo real
- Función Smart-Light para iluminar la campana extractora
Flexibilidad
- Columna de filtración configurable
- No se necesita conducto
Entorno
- No se liberan sustancias químicas peligrosas a la atmósfera
- Bajo consumo de energía
Especificaciones
Carcasa del filtro sin conductos | |
61,89 cm | |
50/60 Hz | |
105 W | |
80,01 cm |
24,37 in | |
259 cfm | |
220 V | |
31,5 in |