Learn More
Erlab™ Superficie de trabajo Captair Smart Glass con bandeja de retención
La superficie de trabajo Erlab™ Captair Smart con bandeja de retención está diseñada para utilizarse con la gama de campanas extractoras de filtración sin conductos Captair Smart.
Marca: Erlab™ I0161020001
510.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Encimera de vidrio esmaltado templado
- Incluye campanas extractoras de filtración de la bandeja de retención
- Bastidor articulado
- Reposabrazos ergonómico para una posición de trabajo cómoda
Especificaciones
Campana extractora Smart 391 | |
470 mm | |
903 mm | |
Vidrio templado |
Bandeja de retención | |
Bastidor articulado | |
Superficie de trabajo |