Learn More
Cloruro de carbamilcolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228989 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
CAS: 51-83-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-83-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00012011
Clave InChI AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
PubChem CID 5831
ChEBI CHEBI:3385
Nombre IUPAC 2-carbamoiloxietil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbamylcholine chloride
Punto de fusión 200°C to 204°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Índice Merck 15,1781
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Carbamylcholine chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.