Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbol fucsina, puro
Código de producto. 10723285
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 4197-24-4 | C21H22ClN3 | 351.878 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4197-24-4
Fórmula molecular C21H22ClN3
Peso molecular (g/mol) 351.878
Número MDL MFCD00143923
Clave InChI HZLHRDBTVSZCBS-GHTYLULLSA-N
PubChem CID 91997463
Nombre IUPAC 4-[(Z)-(4-aminofenil)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; hidro; cloruro
SMILES [H+].CC1=CC(=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC(=C(C=C3)N)C)C=CC1=N.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbol Fuchsin
Nombre de nota A mixture of Basic Fuchsin and phenol.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx (in water) about 542nm
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for microscopy) passes
Espectrometría UV Complies
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino