Learn More
Carbón activado, NORIT(R) CN 1, decolorante, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-44-0 | C | 12 g/mol
35.28€ - 54.07€
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10443385
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
404042500
250 g Frasco de vidrio
35.28€
250 g
10127510
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
404045000
500 g Frasco de vidrio
54.07€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ayuda de filtros
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbón activado, NORIT(R) CN 1, decolorante, Thermo Scientific Chemicals