Learn More
Carbon, Activated, Powder, J.T. Baker™
Código de producto. 10519190
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.011
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon
Nombre de nota Activated
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01
Forma física Polvo