Learn More
Carbon disulfide, ACS Reagent, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15678450
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Reactivo ACS,≥ 99,9 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-15-0
Fórmula molecular CS2
Peso molecular (g/mol) 76.131
Número MDL MFCD00011321
Clave InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
PubChem CID 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nombre IUPAC metaneditiona
SMILES C(=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbon disulfide
Punto de fusión -76°C
Color Incolora
Densidad 1.266g/mL at 25°C
Punto de ebullición 46°C (1013 hPa)
Cantidad 4 L
Límite de explosión 0.5
Punto de ignición 212°C
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Número UN UN1131
Beilstein 1098293
Información de solubilidad 2.9g/L in water at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Reactivo ACS