Learn More
Polvo de carbono, activado, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-44-0 | C | 12.011 g/mol
35.90€ - 90.95€
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11377618
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033302.22
100 g
35.90€
100 g
11387618
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033302.36
500 g
90.95€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7440-44-0
MFCD00133992
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbón
Especificaciones
Carbon powder
Negro
C
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
7440-44-0
2.26g/cm3 at 20°C
MFCD00133992
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbón
5462310
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P235+P410-P280
H252
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FF5250100
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes