Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Scalpel Blade Spare
Replacement blades for knife set 12942545
7.58€ - 11.48€
Especificaciones
Material de la hoja | Carbon Steel |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | SCA-500-K |
Grosor (métrico) | 0.4 mm |
Cantidad | 50/Pk. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330905
|
Swann-Morton™
1242 |
# 2 |
8.72€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11320905
|
Swann-Morton™
1241 |
# 1 |
7.58€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11340905
|
Swann-Morton™
1243 |
# 3 |
11.48€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Slotted plastic handle with clamping screw to grip blade. With blades Nos. 1 and 2.Especificaciones
Carbon Steel | |
SCA-500-K | |
0.4 mm | |
50/Pk. |