Learn More
Tetrabromuro de carbono, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.64 g/mol
41.65€ - 218.00€
CAS | 558-13-4 |
---|---|
Fórmula molecular | CBr4 |
Peso molecular (g/mol) | 331.64 |
Número MDL | MFCD00000117 |
Clave InChI | HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech |
PubChem CID | 11205 |
ChEBI | CHEBI:47875 |
Nombre IUPAC | tetrabromometano |
SMILES | C(Br)(Br)(Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10013590
|
Thermo Scientific Acros
325150050 |
5 g | Frasco de vidrio |
41.65€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10431121
|
Thermo Scientific Acros
325151000 |
100 g | Frasco de plástico |
67.85€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10431311
|
Thermo Scientific Acros
325155000 |
500 g | Frasco de plástico |
218.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XIdentificadores de productos químicos
558-13-4 | |
331.64 | |
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N | |
11205 | |
tetrabromometano |
CBr4 | |
MFCD00000117 | |
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech | |
CHEBI:47875 | |
C(Br)(Br)(Br)Br |
Especificaciones
Carbon tetrabromide | |
88°C to 93°C | |
190°C | |
CBr4 | |
MFCD00000117 | |
15,352; 16,366 | |
Solubility in water: insoluble | |
C(Br)(Br)(Br)Br | |
331.64 | |
CHEBI:47875 | |
98% |
558-13-4 | |
Blanco | |
97.5% min. (On organic basis) (GC) | |
CBr4 | |
01, 68 | |
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech | |
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N | |
tetrabromometano | |
11205 | |
331.64 | |
Sólido cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asistencia
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 209-189-6
- Carbon tetrabromide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.