Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina tamponada con carbonato (5X), pH 9,5
35.20€ - 57.79€
Especificaciones
Concentración | 5X |
---|---|
Intervalo de pH | 9,5 |
Formato | Líquido |
Requisitos de almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Tipo | Solución salina tamponada con carbonato |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15456089
|
Thermo Scientific™
J63928.AK |
250 ml | N/A | ||||||
15466089
|
Thermo Scientific™
J63928.AP |
500 ml |
57.79€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
5X | |
Líquido | |
Solución salina tamponada con carbonato |
9,5 | |
Temperaturas ambientes |