Learn More
Solución de carbonato, 0,18 M Carb./ 0,17 M Bicarb. para cromatografía iónica en matriz de H2O a 100 mg/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbonate solution |
Envase | Frasco |
La solución contiene | 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate |
Forma física | Líquido |
Concentración | 100 mg/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 100 mL |
Título del producto
Solución de carbonato, 0,18 M Carb./ 0,17 M Bicarb. para cromatografía iónica en matriz de H2O a 100 mg/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido