Learn More
Solución de carbonato, 0,35 M Carb./ 0,10 M Bicarb. para cromatografía iónica en matriz de H2O a 100 mg/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Carbonate solution |
Envase | Frasco |
La solución contiene | 0.35M Carbonate/0.10M Bicarbonate |
Forma física | Líquido |
Concentración | 100 mg/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 100 mL |