Learn More
Solución de carbonato, 0,5 M de carbonato de sodio, para cromatografía iónica, matriz de H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12962235 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbonate
Envase Frasco
Cantidad 100 mL
La solución contiene 0.5M Sodium Carbonate
Forma física Líquido
Concentración 0.5 M
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix H2O