Learn More
Sal sódica de carboximetilcelulosa, alta vicosidad, MP Biomedicals
110.00€
CAS | 9004-32-4 |
---|---|
Fórmula molecular | (C12 H14 O9 R6)n |
Peso molecular (g/mol) | 263.20 |
Número MDL | MFCD00081472 |
Clave InChI | DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn |
PubChem CID | 23706213 |
SMILES | [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11457861
|
MP Biomedicals
0215056190 |
500 g |
110.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
9004-32-4 | |
263.20 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
23706213 |
(C12 H14 O9 R6)n | |
MFCD00081472 | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O |
Especificaciones
9004-32-4 | |
(C12 H14 O9 R6)n | |
carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn | |
[Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O | |
263.20 | |
≈700 kd |
Blanco | |
MFCD00081472 | |
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N | |
sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato | |
23706213 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: carboxymethyl cellulose sodium salt