Learn More
Ratiolab™ Criocajas de cartón con revestimiento de plástico impermeable
Combine estas cajas con diferentes insertos de rejilla para el almacenamiento a temperatura ultrabaja. Las cajas criogénicas de cartón Ratiolab™ con revestimiento de plástico resistente al agua son ideales para el almacenamiento y el transporte de muestras.
Marca:  Ratiolab™ 5132501
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15210568
  • 38.90€ / paquete de 10
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
  • Embalaje en prácticas cajas plegables
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Caja criogénica
Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro
10 Paq.
133 mm
Cartón
Tubos de 6mm a 28,5mm de diámetro
-80°C
133 mm
50 mm