Learn More
Tenak™ Criocajas de cartón
Las cajas criogénicas de cartón Tenak™ se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro. Estas cajas enormemente flexibles, disponibles en varios colores, se pueden utilizar para recipientes de laboratorio de mayor tamaño al quitar la rejilla.
Marca:  Tenak™ TE22010
97.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11597294
  • 101.00€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Cartón
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta - 80°C
  • Ideal para el almacenamiento a temperatura ultrabaja
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Cuadrada
Almacenamiento criogénico de líquidos
36/Paq.
133 mm
50 mm
Cartón
Caja criogénica
Dividers
133 x 133 x 50 mm
133 mm
3 kg