Learn More
Hettich™ Soporte para rotor Hettich nº 1628
Diseñados para uso con rotores Hettich. Los rotores Hettich están optimizados para que funcionen de continuo y proporcionen una larga vida útil
Marca:  Hettich™ 1621
Código de producto. 10247822
  • 33.95€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Soporte para rotor Hettich nº 1628
  • Para utilizar centrífugas ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R
Especificaciones
Especificaciones
Portador para rotor
Tubos de 7,5 a 15 ml
100 mm
1
Fondo redondo, cónico, sangre/orina, criogénico
17 mm
Rotor Hettich
1