Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (IV) de la catepsina B
68.31€ - 524.00€
CAS | 147859-80-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C19H31N3O6 |
Sinónimo | CA-074 ME; (L-3-trans-(propilcarbamil)oxirano-2-carbonil)-L-isoleucil-L-prolina metil éster |
Descripción
A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelularIdentificadores de productos químicos
147859-80-1 | |
C19H31N3O6 | |
CA-074 ME; (L-3-trans-(propilcarbamil)oxirano-2-carbonil)-L-isoleucil-L-prolina metil éster |
Especificaciones
Blanco | |
Análogo permeable a las células de CA-074 que actúa como un inhibidor irreversible de la catepsina B intracelular | |
C19H31N3O6 | |
CA-074 ME; (L-3-trans-(propilcarbamil)oxirano-2-carbonil)-L-isoleucil-L-prolina metil éster | |
Reactivo de transducción de señales | |
XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |
De - 30 °C a - 10 °C | |
147859-80-1 | |
397,46g/mol | |
Soluble en DMSO | |
Polvo | |
CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC | |
397.47 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C