Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 2B8, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech FITC-65054-500UG
Code produit. 16801176
  • 135.54CHF / 500µg
Il en reste null
Expédition estimée: 01-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CD117 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse il-3-dependent bone marrow mast cells of mouse CD117. This antibody recognizes mouse antigen. The CD117 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Spécification
Spécification
CD117
Monoclonal
0.5 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
2B8
FITC
500 μg
16590
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis