Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit for FABian™
IBA Lifesciences™ CD28 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
90.41€ - 718.00€
Spécification
Product Type Non-magnetic Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
For Use With (Application) Isolation of label-free cells
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15889774
Afficher les documents
IBA Lifesciences
6-6014-001
1 Kit, Human This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15899774
Afficher les documents
IBA Lifesciences
6-6014-010
10 Kits, Human This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
  • The kit is used for the selection of CD28+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD28 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from up to 9mL whole blood or up to 6.25mL buffy coat.
Spécification
Spécification
Non-magnetic Cell Isolation Kit
2°C to 8°C
Isolation of label-free cells
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis