Learn More
IBA Lifesciences Kit de gravedad de CD3Fab-TACS™
IBA Lifesciences™ CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
Marca: IBA Lifesciences 6-3201-010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El kit permite la selección de células CD3 + T directamente de sangre completa.
- CD3 Fab-Strep, humano
- CI de tampón (10x)
- Solución madre de biotina
- Adaptador de gravedad Fab-TACS™
- Limitador de flujo Fab-TACS™
- La columna de gravedad Fab-TACS™ se llena con una matriz recubierta de Strep-Tactin™ hecha de agarosa de grado celular. Los fragmentos Fab marcados con estreptococos (Fab-Streps) se unen específicamente a la matriz. Posteriormente, la sangre completa u otros preparados de sangre pasan a través de la columna. Las células objetivo se adhieren a la matriz basándose en la unión exclusiva de Fab-Strep a la célula objetivo. Las células no objetivo se eliminan eficazmente. En un paso final, la adición de biotina provoca la elución de las células diana y los Fab-Streps. Después de la elución, el Fab-Streps se autodisocia de las superficies celulares.
- Las células objetivo auténticas sin etiqueta están ahora listas para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Kit de aislamiento celular no magnético | |
Sangre humana completa | |
sangre completa de 150 ml |
De 2 °C a 8 °C | |
Isolation of label-free cells | |
10 columnas, humano |