Learn More
CD45 Mouse anti-Human, FITC, Clone: F10-89-4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech FITC-65064-100TESTS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The CD45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with purified t cells from human lymph nodes of human CD45. This antibody recognizes human antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is fitc.
Specifica
CD45 | |
Monoclonal | |
10 μL/Test | |
Mouse | |
Primary | |
Human |
Flow Cytometry | |
F10-89-4 | |
FITC | |
100 Tests | |
5788 | |
IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto