Learn More
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Especificaciones
Antígeno CD45
Clon 6O19
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17551496
Ver documentos
Proteintech
80297-1-RR-20UL
20 μL
149.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17541496
Ver documentos
Proteintech
80297-1-RR-100UL
100 μL
439.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CD45
Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Rabbit
5788
Primary
6O19
Unconjugated
Human, Rat